Methyl-1-cyanocyclopropanecarboxylate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 1-cyanocyclopropanecarboxylate
OR33622-1G OR33622-5G
APOSOR33622-1GEA 336 EUR InStock
APOSOR33622-1G APOSOR33622-5G
Methyl-1-cyanocyclopropanecarboxylate 95%
Methyl-1-cyanocyclopropanecarboxylate
Formule: C₆H₇NO₂
MW: 125,13 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09033250
Numéro CAS: 6914-73-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité