2-(4-Oxopentyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR33626-1G OR33626-25G OR33626-5G OR33626-10G
APOSOR33626-1GEA 180 EUR InStock
APOSOR33626-1G APOSOR33626-25G APOSOR33626-5G APOSOR33626-10G
2-(4-Oxopentyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione 95%
2-(4-Oxopentyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione
Formule: C₁₃H₁₃NO₃
MW: 231,25 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06797717
Numéro CAS: 3197-25-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité