N-[(E)-(2-Chloro-5-nitrophenyl)methylidene]methanamine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR33639-1G OR33639-5G
APOSOR33639-1GEA 180 EUR InStock
APOSOR33639-1G APOSOR33639-5G
N-[(E)-(2-Chloro-5-nitrophenyl)methylidene]methanamine 95%
N-[(E)-(2-Chloro-5-nitrophenyl)methylidene]methanamine
Formule: C₈H₇ClN₂O₂
MW: 198,61 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07681942
Numéro CAS: 871909-85-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité