L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
N-Sodiumhexaméthyldisilazane 2 M dans le THF
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: HMDS sodium salt, N-Sodiohexamethyldisilazane, Sodium bis(trimethylsilyl)amide, HMDS-Na
OR33650-100ML OR33650-500ML
APOSOR33650-100MLEA 119 EUR InStock
APOSOR33650-100ML APOSOR33650-500ML
N-Sodiumhexaméthyldisilazane 2 M dans le THF
N-Sodiumhexaméthyldisilazane
Formule: C₆H₁₈NNaSi₂
MW: 183.38 g/mol
Densité: 0.92 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: –17 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009835
Numéro CAS: 1070-89-9
ONU: 2924
ADR: 3+8 II
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité