Pyrimidine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR33655-25GEA 263 EUR InStock
APOSOR33655-25G APOSOR33655-100G
Pyrimidine 98%
Pyrimidine
Formule: C₄H₄N₂
MW: 80,09 g/mol
Point d'ébullition: 123…124 °C
Point de fusion: 19…22 °C
Densité: 1,016 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006059
Numéro CAS: 289-95-2
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité