O-Méthylbenzoine 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 1,2-Diphenyl-2-methoxyethan-1-one, 2-Methoxy-1,2-diphenylethanone
OR33657-100G OR33657-25G OR33657-500G
APOSOR33657-100GEA 174 EUR InStock
APOSOR33657-100G APOSOR33657-25G APOSOR33657-500G
O-Méthylbenzoine 96%
O-Méthylbenzoine
Formule: C₁₅H₁₄O₂
MW: 226,27 g/mol
Point de fusion: 47…50 °C
Densité: 1.128 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008492
Numéro CAS: 3524-62-7
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité