2,6-Diethylphenyl isocyanate 94%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR33665-1G OR33665-25G OR33665-5G
APOSOR33665-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR33665-1G APOSOR33665-25G APOSOR33665-5G
2,6-Diethylphenyl isocyanate 94%
2,6-Diethylphenyl isocyanate
  • May form small amount of sediment.
Formule: C₁₁H₁₃NO
MW: 175,23 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00019912
Numéro CAS: 20458-99-5
ONU: 2206
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité