Isothiocyanate de 2-chloro-4-nitrophényle 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 1-Chloro-2-isothiocyanato-5-nitrobenzène
APOSOR33667-1GEA 29.2 EUR InStock
APOSOR33667-1G APOSOR33667-25G APOSOR33667-5G
Isothiocyanate de 2-chloro-4-nitrophényle 97%
Isothiocyanate de 2-chloro-4-nitrophényle
Formule: C₇H₃ClN₂O₂S
MW: 214,63 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041244
Numéro CAS: 23165-64-2
ONU: 2923
ADR: 8+6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité