2-Bromo-6-methoxyaniline 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR3368-1G OR3368-5G OR3368-25G
APOSOR3368-1GEA 58 EUR InStock
APOSOR3368-1G APOSOR3368-5G APOSOR3368-25G
2-Bromo-6-methoxyaniline 97%
2-Bromo-6-methoxyaniline
Formule: C₇H₈BrNO
MW: 202,0500 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08741448
Numéro CAS: 5473-01-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité