4-(Methylsulphonyl)-2-nitrobenzoic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR3369-5GEA 14.7 EUR InStock
APOSOR3369-5G
4-(Methylsulphonyl)-2-nitrobenzoic acid
4-(Methylsulphonyl)-2-nitrobenzoic acid
Formule: C₈H₇NO₆S
MW: 245,2100 g/mol
Point de fusion: 211…212 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01941299
Numéro CAS: 110964-79-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité