1-(Pyridin-2-ylmethyl)piperazine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR3379-1G OR3379-5G
APOSOR3379-1GEA 0 EUR InStock
APOSOR3379-1G APOSOR3379-5G
1-(Pyridin-2-ylmethyl)piperazine 97%
1-(Pyridin-2-ylmethyl)piperazine
Formule: C₁₀H₁₅N₃
MW: 177,25 g/mol
Point de fusion: 91…93/0.4mm °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01862551
Numéro CAS: 55579-01-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité