Triethylene glycol monobenzyl ether 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR3392-25G
APOSOR3392-25GEA 55.1 EUR InStock
APOSOR3392-25G
Triethylene glycol monobenzyl ether 98%
Triethylene glycol monobenzyl ether
Formule: C₁₃H₂₀O₄
MW: 240,30 g/mol
Point d'ébullition: 126 °C/0.075mmHg
Densité: 1.09 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02093556
Numéro CAS: 55489-58-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité