2-Méthyl-5-nitroindole 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Methyl-5-nitro-1H-indole
OR3396-5G OR3396-25G
APOSOR3396-5GEA 108 EUR InStock
APOSOR3396-5G APOSOR3396-25G
2-Méthyl-5-nitroindole 95+%
2-Méthyl-5-nitroindole
Formule: C₉H₈N₂O₂
MW: 176,17 g/mol
Point de fusion: 176…178 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00090335
Numéro CAS: 7570-47-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité