Acide indole-6-carboxylique
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1H-Indole-6-carboxylic acid
OR3398-100G OR3398-25G OR3398-5G
APOSOR3398-100GEA 133 EUR InStock
APOSOR3398-100G APOSOR3398-25G APOSOR3398-5G
Acide indole-6-carboxylique
Acide indole-6-carboxylique
Formule: C₉H₇NO₂
MW: 161,16 g/mol
Point de fusion: 249…253 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00210441
Numéro CAS: 1670-82-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité