3-(2-Methoxyphenyl)-1H-pyrazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR34-1G OR34-100MG
APOSOR34-1GEA 87 EUR InStock
APOSOR34-1G APOSOR34-100MG
3-(2-Methoxyphenyl)-1H-pyrazole
3-(2-Methoxyphenyl)-1H-pyrazole
Formule: C₁₀H₁₀N₂O
MW: 174,20 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02091524
Numéro CAS: 59843-63-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité