5-(Bromomethyl)-benzofurazan 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 5-(Bromomethyl)benzo[c][1,2,5]oxadiazole, 5-(Bromomethyl)-2,1,3-benzoxadiazole
OR3415-100MG OR3415-1G
APOSOR3415-100MGEA 29 EUR InStock
APOSOR3415-100MG APOSOR3415-1G
5-(Bromomethyl)-benzofurazan 97%
5-(Bromomethyl)-benzofurazan
Formule: C₇H₅BrN₂O
MW: 213,0314 g/mol
Point de fusion: 77…80 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00174369
Numéro CAS: 32863-31-3
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité