Chlorure de 3,4-diméthoxybenzoyle 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR3420-25G OR3420-5G OR3420-100G
APOSOR3420-25GEA 85.8 EUR InStock
APOSOR3420-25G APOSOR3420-5G APOSOR3420-100G
Chlorure de 3,4-diméthoxybenzoyle 97%
Chlorure de 3,4-diméthoxybenzoyle
Formule: C₉H₉ClO₃
Point d'ébullition: 95…98 °C/1mmHg
Point de fusion: 70…73 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000674
Numéro CAS: 3535-37-3
EINECS: 222-568-0
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité