1-Boc-4-chloroindole-2-boronic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Chloro-N-(Boc)-indole-2-boronic acid, (1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-chloro-1H-indol-2-yl)boronic acid
OR3437-1G OR3437-5G
APOSOR3437-1GEA 29 EUR InStock
APOSOR3437-1G APOSOR3437-5G
1-Boc-4-chloroindole-2-boronic acid 98%
1-Boc-4-chloroindole-2-boronic acid
Formule: C₁₃H₁₅BClNO₄
MW: 295,53 g/mol
Point de fusion: 107…110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04114582
Numéro CAS: 475102-11-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité