2-Methoxy-4-nitrobenzonitrile 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR345004-1GEA 51 EUR InStock
APOSOR345004-1G APOSOR345004-25G APOSOR345004-5G
2-Methoxy-4-nitrobenzonitrile 99%
2-Methoxy-4-nitrobenzonitrile
Formule: C₈H₆N₂O₃
MW: 178,15 g/mol
Point de fusion: 177…180 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02093781
Numéro CAS: 101084-96-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité