Acide 3-bromo-4-nitrobenzoïque
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR345005-1GEA 68.4 EUR InStock
APOSOR345005-1G APOSOR345005-5G
Acide 3-bromo-4-nitrobenzoïque
Acide 3-bromo-4-nitrobenzoïque
Formule: C₇H₄BrNO₄
MW: 246,02 g/mol
Point de fusion: 200…204 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04117949
Numéro CAS: 101420-81-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité