3',4'-Dihydroxyacétophénone 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 1-(3,4-Dihydroxyphényl)éthane-1-one
APOSOR345013-10GEA 101 EUR InStock
APOSOR345013-10G
3',4'-Dihydroxyacétophénone 98%
3',4'-Dihydroxyacétophénone
Formule: C₈H₈O₃
MW: 152,15 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016439
Numéro CAS: 1197-09-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité