3,4-Dibromopyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR345020-100G OR345020-25G OR345020-5G
APOSOR345020-100GEA 282 EUR InStock
APOSOR345020-100G APOSOR345020-25G APOSOR345020-5G
3,4-Dibromopyridine
3,4-Dibromopyridine
Formule: C₅H₃Br₂N
MW: 236,89 g/mol
Point de fusion: 71…72 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00234016
Numéro CAS: 13534-90-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité