Sulphapyridine 98+%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR345024-100G OR345024-25G
APOSOR345024-100GEA 43.7 EUR InStock
APOSOR345024-100G APOSOR345024-25G
Sulphapyridine 98+%
Sulphapyridine
Formule: C₁₁H₁₁N₃O₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00038036
Numéro CAS: 144-83-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité