7,8-Dihydroxy-4-methylcoumarin
Fournisseur: Apollo Scientific
APOSOR345049-1GEA 0 EUR InStock
APOSOR345049-1G APOSOR345049-5G
7,8-Dihydroxy-4-methylcoumarin
7,8-Dihydroxy-4-methylcoumarin
Formule: C₁₀H₈O₄
MW: 192,17 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016972
Numéro CAS: 2107-77-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité