7-Chloro-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 7-Chloro-6-azaindole
OR345082-1G OR345082-5G
APOSOR345082-1GEA 85.7 EUR InStock
APOSOR345082-1G APOSOR345082-5G
7-Chloro-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine 98%
7-Chloro-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine
Formule: C₇H₅ClN₂
MW: 152,58 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03839905
Numéro CAS: 357263-41-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité