Acide 3-chloro-4-méthoxybenzoïque 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Chloro-p-anisic acid
OR345088-25G OR345088-1G OR345088-5G
APOSOR345088-25GEA 94.4 EUR InStock
APOSOR345088-25G APOSOR345088-1G APOSOR345088-5G
Acide 3-chloro-4-méthoxybenzoïque 98%
Acide 3-chloro-4-méthoxybenzoïque
Formule: C₈H₇ClO₃
MW: 186,59 g/mol
Point de fusion: 213…219 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016512
Numéro CAS: 37908-96-6
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité