Acide 2-chloro-3-nitrobenzoïque 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Mesalazine EP Impurity Q
OR345092-25G OR345092-100G OR345092-5G
APOSOR345092-25GEA 91.5 EUR InStock
APOSOR345092-25G APOSOR345092-100G APOSOR345092-5G
Acide 2-chloro-3-nitrobenzoïque 99%
Acide 2-chloro-3-nitrobenzoïque
Formule: C₇H₄ClNO₄
MW: 201,57 g/mol
Point de fusion: 182…186 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007069
Numéro CAS: 3970-35-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité