3-Methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR345093-25G OR345093-5G
APOSOR345093-25GEA 314 EUR InStock
APOSOR345093-25G APOSOR345093-5G
3-Methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid 97%
3-Methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Formule: C5H6N2O2
MW: 126,1133 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00608153
Numéro CAS: 40704-11-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité