Acide 3-hydroxy-2-nitrobenzoïque
Fournisseur: Apollo Scientific
OR345117-10G OR345117-5G
APOSOR345117-10GEA 230 EUR InStock
APOSOR345117-10G APOSOR345117-5G
Acide 3-hydroxy-2-nitrobenzoïque
Acide 3-hydroxy-2-nitrobenzoïque
Formule: C₇H₅NO₅
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00017003
Numéro CAS: 602-00-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité