5-Nitropyridin-3-ol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Hydroxy-5-nitropyridine
OR345287-1G OR345287-250MG
APOSOR345287-1GEA 224 EUR InStock
APOSOR345287-1G APOSOR345287-250MG
5-Nitropyridin-3-ol 95%
5-Nitropyridin-3-ol
Formule: C5H4N2O3
MW: 140,1000 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04114224
Numéro CAS: 186593-26-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité