5-Acetyl-2-methoxypyridine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR345295-25G
APOSOR345295-25GEA 237 EUR InStock
APOSOR345295-25G
5-Acetyl-2-methoxypyridine 98%
5-Acetyl-2-methoxypyridine
Formule: C₈H₉NO₂
MW: 151,1600 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05664350
Numéro CAS: 213193-32-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité