2-Bromo-p-toluonitrile 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR345343-100G
APOSOR345343-100GEA 121 EUR InStock
APOSOR345343-100G
2-Bromo-p-toluonitrile 98%
2-Bromo-p-toluonitrile
Formule: C₈H₆BrN
MW: 196,05 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00158968
Numéro CAS: 42872-73-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité