5-Nitropyridin-3-amine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Amino-5-nitropyridine
OR345456-1G
APOSOR345456-1GEA 114 EUR InStock
APOSOR345456-1G
5-Nitropyridin-3-amine 98%
5-Nitropyridin-3-amine
Formule: C5H5N3O2
MW: 139,1121 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04114212
Numéro CAS: 934-59-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité