4'-(Methylthio)acetophenone
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR3455-100GEA 219 EUR InStock
APOSOR3455-100G APOSOR3455-25G APOSOR3455-5G
4'-(Methylthio)acetophenone
4'-(Methylthio)acetophenone
Formule: C₉H₁₀OS
MW: 166,24 g/mol
Point d'ébullition: 135 °C/1mmHg
Point de fusion: 80…82 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00039835
Numéro CAS: 1778-09-2
EINECS: 217-213-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité