4-Amino-5-nitro-2-pyridinol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Amino-2-hydroxy-5-nitropyridine
OR345542-1G OR345542-250MG
APOSOR345542-1GEA 246 EUR InStock
APOSOR345542-1G APOSOR345542-250MG
4-Amino-5-nitro-2-pyridinol 95%
4-Amino-5-nitro-2-pyridinol
Formule: C₅H₅N₃O₃
MW: 155,11 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11040284
Numéro CAS: 99479-77-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité