Acide 4-acétylbenzoïque 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR345603-100GEA 194 EUR InStock
APOSOR345603-100G
Acide 4-acétylbenzoïque 96%
Acide 4-acétylbenzoïque
Formule: C₉H₈O₃
MW: 164,16 g/mol
Point de fusion: 206…210 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002561
Numéro CAS: 586-89-0
EINECS: 209-558-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité