Ethyl-2-bromo-5-oxazolecarboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Ethyl 2-bromooxazole-5-carboxylate
OR345708-1G OR345708-250MG OR345708-5G
APOSOR345708-1GEA 151 EUR InStock
APOSOR345708-1G APOSOR345708-250MG APOSOR345708-5G
Ethyl-2-bromo-5-oxazolecarboxylate
Ethyl-2-bromo-5-oxazolecarboxylate
Formule: C₆H₆BrNO₃
MW: 220,0207 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09743496
Numéro CAS: 1060816-22-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité