N'-[1-Amino-2-(4-methoxyphenoxy)ethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Fournisseur: Apollo Scientific
OR346007-1G OR346007-500MG
APOSOR346007-1GEA 0 EUR InStock
APOSOR346007-1G APOSOR346007-500MG
N'-[1-Amino-2-(4-methoxyphenoxy)ethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
N'-[1-Amino-2-(4-methoxyphenoxy)ethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Formule: C₁₄H₂₁N₃O₄
MW: 295.34 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10568183
Numéro CAS: 1053655-77-8
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité