N'-[1-Amino-2-(4-methoxyphenyl)ethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Fournisseur: Apollo Scientific
OR346008-1G OR346008-500MG
APOSOR346008-1GEA 0 EUR InStock
APOSOR346008-1G APOSOR346008-500MG
N'-[1-Amino-2-(4-methoxyphenyl)ethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
N'-[1-Amino-2-(4-methoxyphenyl)ethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Formule: C₁₄H₂₁N₃O₃
MW: 279,34 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10568184
Numéro CAS: 1053655-79-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité