N'-[1-Amino-1-naphthalen-2-ylmethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Fournisseur: Apollo Scientific
OR346013-1G OR346013-500MG
APOSOR346013-1GEA 0 EUR InStock
APOSOR346013-1G APOSOR346013-500MG
N'-[1-Amino-1-naphthalen-2-ylmethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
N'-[1-Amino-1-naphthalen-2-ylmethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Formule: C₁₆H₁₉N₃O₂
MW: 285,35 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10568193
Numéro CAS: 1053655-99-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité