N'-[1-Amino-2-(2-chlorophenyl)ethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Fournisseur: Apollo Scientific
OR346015-1G OR346015-500MG
APOSOR346015-1GEA 0 EUR InStock
APOSOR346015-1G APOSOR346015-500MG
N'-[1-Amino-2-(2-chlorophenyl)ethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
N'-[1-Amino-2-(2-chlorophenyl)ethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Formule: C₁₃H₁₈ClN₃O₂
MW: 283.76 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10568195
Numéro CAS: 1053656-05-5
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité