N'-[1-Amino-2-(3,5-dichlorophenoxy)ethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Fournisseur: Apollo Scientific
OR346016-1G OR346016-500MG
APOSOR346016-1GEA 0 EUR InStock
APOSOR346016-1G APOSOR346016-500MG
N'-[1-Amino-2-(3,5-dichlorophenoxy)ethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
N'-[1-Amino-2-(3,5-dichlorophenoxy)ethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Formule: C₁₃H₁₇Cl₂N₃O₃
MW: 334.2 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10568196
Numéro CAS: 1053656-08-8
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité