1-tert-Butyloxycarbonyl-4-(3-aminopropyl)piperazine 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR346019-1G OR346019-5G
APOSOR346019-1GEA 114 EUR InStock
APOSOR346019-1G APOSOR346019-5G
1-tert-Butyloxycarbonyl-4-(3-aminopropyl)piperazine 95+%
1-tert-Butyloxycarbonyl-4-(3-aminopropyl)piperazine
Formule: C₁₂H₂₅N₃O₂
MW: 243,35 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06808578
Numéro CAS: 373608-48-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité