Pyrazine-2-N-cyanoamidine
Fournisseur: Apollo Scientific
OR346029-1G OR346029-5G
APOSOR346029-1GEA 0 EUR InStock
APOSOR346029-1G APOSOR346029-5G
Pyrazine-2-N-cyanoamidine
Pyrazine-2-N-cyanoamidine
Formule: C₆H₅N₅
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09864979
Numéro CAS: 1053656-81-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité