N'-[1-[(Furan-2-ylmethyl)amino]2-phenylethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Fournisseur: Apollo Scientific
OR346034-1G OR346034-500MG
APOSOR346034-1GEA 0 EUR InStock
APOSOR346034-1G APOSOR346034-500MG
N'-[1-[(Furan-2-ylmethyl)amino]2-phenylethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
N'-[1-[(Furan-2-ylmethyl)amino]2-phenylethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Formule: C₁₈H₂₃N₃O₃
MW: 329.4 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10568247
Numéro CAS: 1053657-29-6
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité