N'-[2-(4-Chlorophenyl)-1-(2-methoxyethylamino)ethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Fournisseur: Apollo Scientific
OR346039-1G OR346039-500MG
APOSOR346039-1GEA 0 EUR InStock
APOSOR346039-1G APOSOR346039-500MG
N'-[2-(4-Chlorophenyl)-1-(2-methoxyethylamino)ethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
N'-[2-(4-Chlorophenyl)-1-(2-methoxyethylamino)ethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Formule: C₁₆H₂₄ClN₃O₃
MW: 341,84 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10568252
Numéro CAS: 1053657-53-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité