N'-[1-Cyclopentylamino-2-(4-methoxyphenyl)ethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Fournisseur: Apollo Scientific
OR346041-1G OR346041-500MG
APOSOR346041-1GEA 0 EUR InStock
APOSOR346041-1G APOSOR346041-500MG
N'-[1-Cyclopentylamino-2-(4-methoxyphenyl)ethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
N'-[1-Cyclopentylamino-2-(4-methoxyphenyl)ethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Formule: C₁₉H₂₉N₃O₃
MW: 347,46 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10568254
Numéro CAS: 1053657-57-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité