N'-[1-Cyclobutylaminopropylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Fournisseur: Apollo Scientific
OR346044-1G OR346044-500MG
APOSOR346044-1GEA 0 EUR InStock
APOSOR346044-1G APOSOR346044-500MG
N'-[1-Cyclobutylaminopropylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
N'-[1-Cyclobutylaminopropylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Formule: C₁₂H₂₃N₃O₂
MW: 241,34 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10568258
Numéro CAS: 1053657-78-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité