N'-[2-(4-Chlorophenyl)-1-[(furan-2-ylmethyl)amino]ethylidene]hydrazinecarboxylic acid tert-butyl ester
Fournisseur: Apollo Scientific
OR346045-1G OR346045-500MG
APOSOR346045-1GEA 0 EUR InStock
APOSOR346045-1G APOSOR346045-500MG
N'-[2-(4-Chlorophenyl)-1-[(furan-2-ylmethyl)amino]ethylidene]hydrazinecarboxylic acid tert-butyl ester
N'-[2-(4-Chlorophenyl)-1-[(furan-2-ylmethyl)amino]ethylidene]hydrazinecarboxylic acid tert-butyl ester
Formule: C₁₈H₂₂ClN₃O₃
MW: 363.85 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10568259
Numéro CAS: 1053657-85-4
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité