N'-[1-Aminopropylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Fournisseur: Apollo Scientific
OR346054-1G OR346054-500MG
APOSOR346054-1GEA 0 EUR InStock
APOSOR346054-1G APOSOR346054-500MG
N'-[1-Aminopropylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
N'-[1-Aminopropylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Formule: C₈H₁₇N₃O₂
MW: 187,24 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10568290
Numéro CAS: 159016-21-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité